3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480305-5G
OR480305-25G
APOSOR480305-5GEA
257
CHF
APOSOR480305-5G
APOSOR480305-25G
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine 95%
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Formel:
C₁₁H₁₅NO₄ MW: 225,24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01321274 CAS-Nummer: 32161-30-1 |