4-Brom-DL-phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480302-10G OR480302-25G
APOSOR480302-10GEA 140 CHF
APOSOR480302-10G APOSOR480302-25G
4-Brom-DL-phenylalanin 97%
4-Brom-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀BrNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002599
CAS-Nummer: 14091-15-7