Isochinolin-4-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR48030-100MG OR48030-250MG
APOSOR48030-100MGEA 17.6 CHF
APOSOR48030-100MG APOSOR48030-250MG
Isochinolin-4-carbonitril
Isochinolin-4-carbonitril
Formel: C₁₀H₆N₂
MW: 154,1700 g/mol
Melting Pt: 104 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00957039
CAS-Nummer: 34846-65-6