2-(4-Methoxyphenyl)decahydroquinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methoxyphenyl)-decahydroquinoxaline, mixture cis/trans isomers
OR480293-1G OR480293-250MG OR480293-500MG
APOSOR480293-1GEA 419 CHF
APOSOR480293-1G APOSOR480293-250MG APOSOR480293-500MG
2-(4-Methoxyphenyl)decahydroquinoxaline 95%
2-(4-Methoxyphenyl)decahydroquinoxaline
Formel: C₁₅H₂₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07021286
CAS-Nummer: 1005275-85-3