1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-Benzyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR480258-1G
OR480258-250MG
OR480258-500MG
APOSOR480258-1GEA
1230
CHF
APOSOR480258-1G
APOSOR480258-250MG
APOSOR480258-500MG
1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine
Formel:
C₁₄H₁₂N₂ MW: 208,27 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09834870 CAS-Nummer: 152955-68-5 |