4-Chlor-2,5-xylidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-2,5-dimethylaniline
OR480249-100G OR480249-25G
APOSOR480249-100GEA 1410 CHF
APOSOR480249-100G APOSOR480249-25G
4-Chlor-2,5-xylidin 98%
4-Chlor-2,5-xylidin
Formel: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08445705
CAS-Nummer: 20782-94-9