1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480243-10G OR480243-1G OR480243-5G
APOSOR480243-10GEA 809 CHF
APOSOR480243-10G APOSOR480243-1G APOSOR480243-5G
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₉H₇N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06661759
CAS-Nummer: 25688-17-9