(S)-(-)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-1-(4-Chlorophenyl)ethanol
OR480238-1G
OR480238-5G
APOSOR480238-1GEA
99.3
CHF
APOSOR480238-1G
APOSOR480238-5G
(S)-(-)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol 95%
(S)-(-)-4-Chlor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉ClO MW: 156,61 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797296 CAS-Nummer: 99528-42-4 |