Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(Methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR480237-100G
APOSOR480237-100GEA 122 CHF
APOSOR480237-100G
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester
Formel: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Siedepunkt: 85…87 °C
Melting Pt: 47…51 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06800496
CAS-Nummer: 113020-21-6