2-Chlor-3-formyl-6-picolin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloro-6-methylnicotinaldehyde, 2-Chloro-6-methyl-3-pyridinecarboxaldehyde
OR480236-5G
APOSOR480236-5GEA
163
CHF
APOSOR480236-5G
2-Chlor-3-formyl-6-picolin 97%
2-Chlor-3-formyl-6-picolin
Formel:
C₇H₆ClNO MW: 155,5816 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368878 CAS-Nummer: 91591-69-4 |