2-Amino-2-(2-bromphenyl)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: H-DL-2-Phg(2-Br)-Oh
OR480224-1G OR480224-5G
APOSOR480224-1GEA 109 CHF
APOSOR480224-1G APOSOR480224-5G
2-Amino-2-(2-bromphenyl)essigsäure 95%
2-Amino-2-(2-bromphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₈BrNO₂
MW: 230.0586 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02662413
CAS-Nummer: 254762-66-8