(S)-N-3-Cyanophenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: H-Phe(3-CN)-OH
OR480220-5G
APOSOR480220-5GEA 80.1 CHF
APOSOR480220-5G
(S)-N-3-Cyanophenylalanine 97%
(S)-N-3-Cyanophenylalanine
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,202 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01860885
CAS-Nummer: 57213-48-6