2-Chlor-6-hydroxybenzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR480219-1G OR480219-25G OR480219-5G
APOSOR480219-1GEA 336 CHF
APOSOR480219-1G APOSOR480219-25G APOSOR480219-5G
2-Chlor-6-hydroxybenzonitril 97%
2-Chlor-6-hydroxybenzonitril
Formel: C₇H₄ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01646165
CAS-Nummer: 89999-90-6