4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-Amino-1-(tert-butoxycarbonyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR480215-25G
OR480215-5G
APOSOR480215-25GEA
355
CHF
APOSOR480215-25G
APOSOR480215-5G
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure 97%
4-Amino-1-Boc-piperidin-4-carbonsäure
Formel:
C₁₁H₂₀N₂O₄ MW: 244,29 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01318728 CAS-Nummer: 183673-71-4 |