1-Methylimidazolidin-2-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480211-1G OR480211-2G OR480211-5G
APOSOR480211-1GEA 169 CHF
APOSOR480211-1G APOSOR480211-2G APOSOR480211-5G
1-Methylimidazolidin-2-one 95%
1-Methylimidazolidin-2-one
Formel: C₄H₈N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00800601
CAS-Nummer: 694-32-6