2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480207-10G
OR480207-25G
OR480207-5G
APOSOR480207-10GEA
754
CHF
APOSOR480207-10G
APOSOR480207-25G
APOSOR480207-5G
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide 97%
2,4-Dimethylbenzenesulphonamide
Formel:
C₈H₁₁NO₂S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00460793 CAS-Nummer: 7467-12-1 |