4-(Styryl)pyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480204-10G
OR480204-1G
OR480204-5G
APOSOR480204-10GEA
978
CHF
APOSOR480204-10G
APOSOR480204-1G
APOSOR480204-5G
4-(Styryl)pyrimidine 95%
4-(Styryl)pyrimidine
Formel:
C₁₂H₁₀N₂ MW: 182.23 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00188074 CAS-Nummer: 39816-21-2 |