2-n-Propylpiperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR480200-1G OR480200-2G OR480200-5G
APOSOR480200-1GEA 211 CHF
APOSOR480200-1G APOSOR480200-2G APOSOR480200-5G
2-n-Propylpiperidine 97%
2-n-Propylpiperidine
Formel: C₈H₁₇N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056022
CAS-Nummer: 3238-60-6