4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-(Bromomethyl)phenyl)metaboric acid, (4-(Bromomethyl)phenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-(bromomethyl)phenyl)borane, 4-Bromomethylphenylboronic acid, 4-(Bromomethyl)benzeneboronic acid
OR4799-1G OR4799-5G OR4799-25G
APOSOR4799-1GEA 26.2 CHF
APOSOR4799-1G APOSOR4799-5G APOSOR4799-25G
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
4-(Brommethyl)phenylboronsäure
Formel: C₇H₈BBrO₂
MW: 214,85 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318113
CAS-Nummer: 68162-47-0