Trichloracetonitril 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4786-1KG OR4786-250G OR4786-5KG
APOSOR4786-1KGEA 209 CHF
APOSOR4786-1KG APOSOR4786-250G APOSOR4786-5KG
Trichloracetonitril 99%
Trichloracetonitril
Formel: C₂Cl₃N
Siedepunkt: 83…84 °C
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1.44 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001842
CAS-Nummer: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III