2,5-Dichloro-4-aminophenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-Amino-2,5-dichlorophenol
OR47853-1G OR47853-5G
APOSOR47853-1GEA 166 CHF
APOSOR47853-1G APOSOR47853-5G
2,5-Dichloro-4-aminophenol
2,5-Dichloro-4-aminophenol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,0200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09743861
CAS-Nummer: 50392-39-7