4-Hydroxy-3-nitrobenzylalkohol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR47852-25G
OR47852-100G
APOSOR47852-25GEA
96.1
CHF
APOSOR47852-25G
APOSOR47852-100G
4-Hydroxy-3-nitrobenzylalkohol
4-Hydroxy-3-nitrobenzylalkohol
Formel:
C₇H₇NO₄ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00024249 CAS-Nummer: 41833-13-0 |