ω-Brom-2,5-dichloracetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Bromo-1-(2,5-dichlorophenyl)ethanone
OR47840-1G OR47840-25G OR47840-5G
APOSOR47840-1GEA 87 CHF
APOSOR47840-1G APOSOR47840-25G APOSOR47840-5G
ω-Brom-2,5-dichloracetophenon
ω-Brom-2,5-dichloracetophenon
Formel: C₈H₅BrCl₂O
MW: 267,934 g/mol
Melting Pt: 33…35 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425179
CAS-Nummer: 4571-25-9
UN: 1759
ADR: 8,III