4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrochloride
OR4783-1G OR4783-250MG OR4783-5G
APOSOR4783-1GEA 0 CHF
APOSOR4783-1G APOSOR4783-250MG APOSOR4783-5G
4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid
4-Methoxy-3-pyridinboronsäure Hydrochlorid
Formel: C₆H₉BClNO₃
MW: 189.4046 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04113800
CAS-Nummer: 874959-97-4