2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4773-1G OR4773-250MG
APOSOR4773-1GEA 168 CHF
APOSOR4773-1G APOSOR4773-250MG
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00202920
CAS-Nummer: 386715-36-2