3-Amino-6-chlorpyridazin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
6-Chloropyridazin-3-amine
OR4754-100G
OR4754-25G
APOSOR4754-100GEA
38.3
CHF
APOSOR4754-100G
APOSOR4754-25G
3-Amino-6-chlorpyridazin 98+%
3-Amino-6-chlorpyridazin
Formel:
C₄H₄ClN₃ MW: 129.55 g/mol Melting Pt: 226…228 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051506 CAS-Nummer: 5469-69-2 EINECS: 226-796-1 |