2-Chlor-4-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 48.8 CHF
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Chlor-4-nitropyridin
2-Chloro-4-nitropyridine
Formel: C₅H₃ClN₂O₂
MW: 158,54 g/mol
Melting Pt: 50…56 °C
Flash-Pt: 106 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00661454
CAS-Nummer: 23056-36-2