2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4739-1G OR4739-5G OR4739-250MG
APOSOR4739-1GEA 140 CHF
APOSOR4739-1G APOSOR4739-5G APOSOR4739-250MG
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime
Formel: C₇H₁₅N₃O
Melting Pt: 154 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00052662
CAS-Nummer: 175136-64-8