3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
Methyl 2-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR471712-1G
OR471712-5G
APOSOR471712-1GEA
136
CHF
APOSOR471712-1G
APOSOR471712-5G
3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronsäurepinakolester 97%
3-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₄ MW: 276,1358 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13190786 CAS-Nummer: 955929-54-1 |