8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-onhydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-one hydrochloride
OR4717-25G OR4717-5G
APOSOR4717-25GEA 61 CHF
APOSOR4717-25G APOSOR4717-5G
8-Azabicyclo[3.2.1]octan-3-onhydrochlorid 97%
Nortropinone hydrochloride
Formel: C₇H₁₂ClNO
MW: 161,63 g/mol
Melting Pt: 204 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03613582
CAS-Nummer: 25602-68-0