Methyl-3-brom-1H-indazol-5-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
OR471693-5G
APOSOR471693-5GEA 163 CHF
APOSOR471693-5G
Methyl-3-brom-1H-indazol-5-carboxylat 95%
Methyl-3-brom-1H-indazol-5-carboxylat
Formel: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,0681 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11045401
CAS-Nummer: 1086391-06-1