2-Chloro-4-methoxynicotinic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471685-5G
APOSOR471685-5GEA 119 CHF
APOSOR471685-5G
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid 95%
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Formel: C₇H₆ClNO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18378504
CAS-Nummer: 394729-98-7