6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Chloromethyl)-2-cyanopyridine
OR471675-5G
APOSOR471675-5GEA 168 CHF
APOSOR471675-5G
6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile 95%
6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09991809
CAS-Nummer: 135450-23-6