4-(4-Bromophenyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471674-5G
APOSOR471674-5GEA 105 CHF
APOSOR471674-5G
4-(4-Bromophenyl)pyridine 98%
4-(4-Bromophenyl)pyridine
Formel: C₁₁H₈BrN
MW: 234,10 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00956748
CAS-Nummer: 39795-60-3