(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-(Hydroxymethyl)-2-methoxypyridine, (6-Methoxypyridin-3-yl)methanol
OR471668-5G
APOSOR471668-5GEA
99.3
CHF
APOSOR471668-5G
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol 97%
(6-Methoxy-3-pyridyl)methanol
Formel:
C₇H₉NO₂ MW: 139,16 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06202826 CAS-Nummer: 58584-63-7 |