5,6-Dichlor-3-pyridinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dichloro-3-pyridinol, 2,3-Dichloro-5-hydroxypyridine
OR471663-5G
APOSOR471663-5GEA 227 CHF
APOSOR471663-5G
5,6-Dichlor-3-pyridinol 98%
5,6-Dichloropyridin-3-ol
Formel: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,9900 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09835219
CAS-Nummer: 110860-92-9