6-Methoxy-2-methylbenzothiazol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Methoxy-2-methylbenzo[d]thiazole
OR471661-10G
OR471661-1G
OR471661-5G
APOSOR471661-10GEA
1740
CHF
APOSOR471661-10G
APOSOR471661-1G
APOSOR471661-5G
6-Methoxy-2-methylbenzothiazol 97%
6-Methoxy-2-methylbenzothiazole
Formel:
C₉H₉NOS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00005795 CAS-Nummer: 2941-72-2 |