5-Methyl-1-Indanone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methyl-1-indanone
OR471644-25G
APOSOR471644-25GEA 165 CHF
APOSOR471644-25G
5-Methyl-1-Indanone 97%
5-Methyl-1-Indanone
Formel: C₁₀H₁₀O
MW: 146,189 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179276
CAS-Nummer: 4593-38-8