2-Methoxy-5-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR471639-100G
OR471639-25G
APOSOR471639-100GEA
284
CHF
APOSOR471639-100G
APOSOR471639-25G
2-Methoxy-5-methylpyridin 98%
2-Methoxy-5-methylpyridine
Formel:
C₇H₉NO MW: 123,1500 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08703669 CAS-Nummer: 13472-56-5 |