(4-Nitrophenyl)methansulfonsäurechlorid, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Nitro-α-toluenesulphonyl chloride
OR4716-1G
OR4716-250MG
OR4716-5G
APOSOR4716-1GEA
87.2
CHF
APOSOR4716-1G
APOSOR4716-250MG
APOSOR4716-5G
(4-Nitrophenyl)methansulfonsäurechlorid, technische Qualität
(4-Nitrophenyl)methanesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₆ClNO₄S Melting Pt: 90…93 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00034030 CAS-Nummer: 4025-75-6 UN: 3261 ADR: 8,II |