2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR471485-1G OR471485-5G
APOSOR471485-1GEA 367 CHF
APOSOR471485-1G APOSOR471485-5G
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
2-[(4-Methylphenyl)sulphonyl]benzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₂O₃S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03998747
CAS-Nummer: 171503-27-8