Methyl-4-chlorchinolin-2-carboxylat
Lieferant: Apollo Scientific
OR471387-1G
OR471387-250MG
APOSOR471387-1GEA
972
CHF
APOSOR471387-1G
APOSOR471387-250MG
Methyl-4-chlorchinolin-2-carboxylat
Methyl-4-chlorchinolin-2-carboxylat
Formel:
C₁₁H₈ClNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14706446 CAS-Nummer: 114935-92-1 |