2-Brom-5-hydroxypyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Bromo-5-pyridinol, 6-Bromopyridin-3-ol
OR4713-5G
OR4713-25G
OR4713-100G
APOSOR4713-5GEA
26.2
CHF
APOSOR4713-5G
APOSOR4713-25G
APOSOR4713-100G
2-Brom-5-hydroxypyridin 98%
2-Brom-5-hydroxypyridin
Formel:
C₅H₄BrNO MW: 174 g/mol Melting Pt: 133…136 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04114184 CAS-Nummer: 55717-45-8 |