3-Brom-5-formylpyridin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR4712-25G
APOSOR4712-25GEA 97.5 CHF
APOSOR4712-25G
3-Brom-5-formylpyridin 97+%
3-Brom-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
MW: 186,01 g/mol
Melting Pt: 98…102 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03265758
CAS-Nummer: 113118-81-3