4-Chlor-2,6-dinitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
OR471101-1G OR471101-5G
APOSOR471101-1GEA 538 CHF
APOSOR471101-1G APOSOR471101-5G
4-Chlor-2,6-dinitrobenzonitril
4-Chlor-2,6-dinitrobenzonitril
Formel: C₇H₂ClN₃O₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18651708
CAS-Nummer: 1272756-26-9