Methyl-4-aminonicotinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
Methyl 4-aminonicotinate
OR4711-1G
OR4711-5G
APOSOR4711-1GEA
66.3
CHF
APOSOR4711-1G
APOSOR4711-5G
Methyl-4-aminonicotinat 98%
Methyl-4-aminonicotinat
Formel:
C₇H₈N₂O₂ MW: 152,15 g/mol Melting Pt: 172…174 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00955996 CAS-Nummer: 16135-36-7 |