5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
Lieferant: Apollo Scientific
OR471068-5G OR471068-1G
APOSOR471068-5GEA 855 CHF
APOSOR471068-5G APOSOR471068-1G
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
5-(4-Hydroxybutyl)imidazolidine-2,4-dione
Formel: C₇H₁₂N₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075682
CAS-Nummer: 5458-06-0