2,4,6-Triiodphenol
Lieferant: Apollo Scientific
OR4709-25G OR4709-5G OR4709-100G
APOSOR4709-25GEA 149 CHF
APOSOR4709-25G APOSOR4709-5G APOSOR4709-100G
2,4,6-Triiodphenol
2,4,6-Triiodphenol
Formel: C₆H₃I₃O
MW: 471,8 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002179
CAS-Nummer: 609-23-4