6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR470390-1G
OR470390-5G
APOSOR470390-1GEA
477
CHF
APOSOR470390-1G
APOSOR470390-5G
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
6-(3-Methylphenyl)nicotinic acid
Formel:
C₁₃H₁₁NO₂ MW: 213.24 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410398 CAS-Nummer: 887976-22-9 |