3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Amino-3-(4-ethylphenyl)isoxazole
OR470198-1G OR470198-5G
APOSOR470198-1GEA 367 CHF
APOSOR470198-1G APOSOR470198-5G
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
3-(4-Ethylphenyl)-5-isoxazolamine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07382879
CAS-Nummer: 1020955-20-7